Läs mer
Epredia™ Miscellaneous Microtome Section Waste Tray with Arm Rest, For HM 310, HM 315, HM325, and HM 335
Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Stort förstoringsglas
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Interlock plug replaces foot pedal connector
- Storage unit can be removed and used separately; tray for specimens can be cooled by changeable inserts
- Large-field magnifier attaches to facilitate knife alignment and approach for sectioning; magnification 2.5X
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Stort förstoringsglas |
| För användning med (utrustning) | Epredia 200/300 Series Microtomes |