Läs mer
Thermo Scientific™ MitoProbe™ TMRM Assay Kit för flödescytometri
Produktkod. 15934294
Kvantitet:
100 analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15934294
Brand: Thermo Scientific™ M20036
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De MitoProbe TMRM Assay Kit innehåller tetrametylrhodaminmetylester (TMRM) för detektion av mitokondriellt membranpotentialtillstånd och CCCP för induktion av mitokondriell membrandepolarisering, om så önskas.
•Studera mitokondriell membranpotential i levande celler
• Snabbt, enkelt
protokoll Att bestämma tillståndet för mitokondriell hälsa kan uppnås genom att detektera förändringar i mitokondriernas membranpotential. I en frisk cell med aktiva mitokondrier, är TMRM lätt sekvestrerad, och avger därigenom en röd-orange fluorescerande signal. När apoptos induceras eller en behandling som CCCP tillämpas, depolariseras mitokondriella membranet och TMRM-signalen minskar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
  • 1 injektionsflaska TMRM (100 tester)
  • 1 flaska 50 mM CCCP
  • Förvara vid -5 °C till -30 °C.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) TMRM-analys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Flödescytometrianalyssats
Emission 561
Formatera Flaska/flaskor
Kvantitet 100 analyser
Frakt skick Våt is