Läs mer
Molecular Probes™ MitoProbe™ Transition Pore Assay Kit, för flödescytometri
Produktkod. 10654413
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10654413
Brand: Molecular Probes™ M34153
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
MitoProbe™ Transition Pore Assay Kit, för flödescytometri
De MitoProbe™ Transition Pore Assay Kit tillhandahåller en beprövad metod (Petronilli V. et al. 1989, 1999) för att mäta mitokondriell permeabilitetsövergång poröppning. Satsen innehåller ett färgämne och en quencher som enkelt laddas in i cellerna. I friska celler kommer färgen, men inte släckaren, in i mitokondrierna. Mitokondrierna förblir ljust fluorescerande tills aktivering av mitokondriella porer tillåter släckning av fluorescensen.
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 kit
Formatera Provrör
Produkttyp Transition Pore Assay Kit
Innehåll och lagring Innehåller 5 injektionsflaskor med calcein, AM (50μ g torrt pulver/flaska), 1 injektionsflaska kobolt (II) Kloridhexahydrat (1,2 ml, 80 mM i saltlösning), 1 injektionsflaska jonomycin (55)μ g), kalciumsalt och 1 flaska DMSO (1,5 ml).
Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Excitation/Emission 488
Antal reaktioner 100 reaktioner
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje MitoProbe
Konjugera Calcein AM