Läs mer
Fisherbrand™ Blandade cellulosaester Membraner Icke-sterilt filter
Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
0,65μ m
0,8μ m
1,2 μm
1.2μ m
3 μm
5 μm
8 μm
8μ m
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Bubble Point | 3,62bar |
| Färg | Vitt |
| Material | MCE |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Flödeshastighet | 19 ml/min/ cm2 |
| För användning med (applikation) | Mikrodialys av DNA och proteiner, klarning av vattenlösningar under mikrobiologisk analys, identifiering av nukleinsyror |
| Gasflödeshastighet | 2 l/min. |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Kvantitet | 100 pack |
| Visa mer |