Läs mer
IKA™ Lab Dancer Vortex Mixer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10170902 Handla allt IKA Produkter
Hastighetsintervall:
2800 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10170902
Brand: IKA™ 0003365000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna snyggt designade provrörshaker för att blanda små testprover. De IKA™ Lab Dancer Vortex Mixer är idealisk för små behållare upp till 30 mm i diameter som provrör, centrifugrör, Eppendorf bägare.
Liten, kompakt och pålitlig
  • För små behållare upp till 30 mm i diameter, t.ex. provrör, centrifugrör, Eppendorf™ bägare
  • Fast hastighet (2 800 rpm)
  • Utmärkt blandningsverkan
  • Det övre höljet och provrörets yta är gjorda av inert plast. Den nedre delen är ett belagt, zinkgjutet hölje
  • Inkluderar lätt 12V kraftpaket
  • Orbital skakrörelse
  • 100 % ON-tid tillåten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 2800 varv/min