Läs mer
BRAND™ Blandningscylinder med polypropenpropp
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Med PP-propp
- Sexkantig bas
- Höjd utan propp
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | B |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Inkluderar | PP-propp och sexkantig bas |
| Stopparnummer | NS 10/19 |
| Proppmaterial | Polypropen |
| Examen | 0.2 mL |