Läs mer
Eppendorf™ MixMate™ Basic Device (utan rörhållare
Produktkod. p-7161468 Handla allt Eppendorf Produkter
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16080542
Brand: Eppendorf™ 5353000510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna 3-i-1-blandare för plattor, rör och virvelblandning är för där rak blandning krävs. Detta höghastighetsinstrument ger fullständig blandning av dina prover på några sekunder. Enastående 2DMix-Control för optimerad blandning med antispillteknik.
  • Höghastighetsblandare (upp till 3 000 rpm) för snabb och effektiv blandning av små volymer i alla vanliga kärlformat upp till 50 ml
  • 2DMix-Control-teknologi (plan blandningsbana utan vertikal rörelse) för kontrollerad blandning och reproducerbara resultat på några sekunder
  • Antispillteknik för kontrollerade blandningsrörelser utan lockvätning och korskontaminering
  • 5 olika rörhållare (0,5 ml, 1,5/2,0 ml, 5/15 ml, 25/50 ml, PCR 96-brunnsplattor) för hög kärlflexibilitet
  • Integrerad ergonomisk virvelfunktion för olika kärlformat för distinkt provblandning
  • Minimal hand-/armvibrationsöverföring under vortexning (certifikat finns) för ergonomisk drift (PhysioCare Concept™ )
  • 5 softkeys med fördefinierade standardblandningsparametrar för enkel användning
  • Mycket stabil - förblir stationär även vid maximal blandningshastighet
  • Viskande tyst drift för att gynna arbetsmiljön
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 3000 rpm
Spänning 230 V
Wattal 40 W
Håller Mikrorör, rör, 1 x DWP/1 x PCR-platta
Rörkapacitet 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, 1 x DWP/1 x PCR-platta
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 23 cm
Höjd (metrisk) 13 cm
Bredd (metrisk) 17 cm
Fraktvikt (metrisk) 4.2 kg
Antal positioner 96 x 0,2 ml, 24 x 0,5 ml, 24 x 1,5 ml, 24 x 2,0 ml, 1 x DWP/1 x PCR-platta