Läs mer
BINDER™ MKF Series Dynamic Climate Chamber
Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
417 L
991 L
Modell:
MKF1020-400 V
MKF400-400 V
Mått (D x B x H) Inredning:
735 x 810 x 700 mm
1200 x 810 x 1020 mm
Amperage:
12,5 ampere
22,5 ampere
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Temperaturområde: -40 °C till +180 °C
- Luftfuktighetsområde: 10 % till 98 % relativ luftfuktighet
- Fuktreglering med kapacitiv fuktsensor och ångbefuktning
- APT.line™ förvärmningskammarteknik
- Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
- CFC-fritt köldmedium R-452A
- Integrerad vattentank, 20 L
- 1 ställ i rostfritt stål
- Maximalt antal ställ för (9020-0408): 6
- Maximalt antal ställ för (9020-0409): 11
- Åtkomstportar med silikonplugg
- 4 st nollspänningsreläkontakter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 40 kg |
| Beskrivning | MKF1020-400 V, Standard, Serie MKF - Dynamiska klimatkammare för snabba temperaturväxlingar med fuktkontroll, 991 L, 400 V 3∼ 50 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 991 L |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Belysning | Titta på fönster blixtar |
| Material | Pulverlackerat kallvalsat stål |
| Antal hyllor | 1 |
| Pluggtyp | CEE |
| Relativ luftfuktighet | 10 till 98 % |
| Temperaturområde (metriskt) | -70 °C till +180 °C |
| Visa mer |