Läs mer
BINDER™ Series MKFT - Dynamiska klimatkammare, för snabba temperaturförändringar med fuktkontroll och utökat lågtemperaturområde
Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
115 l
228 l
734 l
Modell:
MKFT115-400 V
MKFT240-400 V
MKFT720-400 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Temperaturområde: -70° C till +180° C
- Luftfuktighetsområde: 10 % till 98 % RH
- Integrerad vattentank, 20 liter
- 4 st nollspänningsreläkontakter
- APT.line™ förvärmningskammarteknik
- Programmerbart kondensskydd för testmaterial
- Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
- Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
- Uppvärmt visningsfönster med LED interiörbelysning
- Fuktreglering med kapacitativ fuktsensor och ångbefuktning
- BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ Basic Edition
- Felsökningssystem med visuella och hörbara larm
- Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt larm
- 4 hjul, två med bromsar
- Datorgränssnitt: Ethernet
- Justerbar rampfunktion
- Integrerad diagramskrivare
- Realtidsklocka
- Dörrvärme
- Larmmeddelande vid otillräckligt vatten i färskvattentank
- 1 ställ i rostfritt stål
- Maximalt antal ställ för (9020-0382): 4
- Maximalt antal ställ för (9020-0383): 6
- Maximalt antal ställ för (9020-0384): 11
- Komplett säkerhetsanslutningssats för vattenförsörjning och avlopp, upp till 1 m höjd
- Innerkammare av rostfritt stål
- CFC-fria köldmedier R-452A och R-23
- Kylning med kaskadkompressor kylenhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 30 kg |
| Beskrivning | MKFT240-400 V, Standard, Serie MKFT - Dynamiska klimatkammare för snabba temperaturväxlingar med fuktkontroll och utökat lågtemperaturområde, 228 L, 400 V 3∼ 50 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 228 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Belysning | Invändig blixt |
| Material | Pulverlackerat kallvalsat stål |
| Antal hyllor | 1 |
| Pluggtyp | CEE |
| Relativ luftfuktighet | 10 till 98 % |
| Temperaturområde (metriskt) | -70 °C till +180 °C |
| Visa mer |