Läs mer
Tocris Bioscience™ ML 184
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18788536
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18788536
Brand: Tocris Bioscience™ 6668/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective GPR55 agonist; also promotes NSC proliferation and differentiation
ML 184 is a selective GPR55 agonist (EC50 = 250 nM). Exhibits >100-fold selectivity for GPR55 over GPR35, CB1 and CB2. Increases proliferation of neural stem cells and promotes neuronal differentiation in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Synonym CID 20440433
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C25H34N4O3S
Formel vikt 470.63
Produkttyp Agonist
Renhet 98%