Läs mer
Tocris Bioscience™ ML 190
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30002023
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 30002023
Brand: Tocris Bioscience™ 4866/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective κ opioid receptor antagonist
Selective κ opioid receptor (KOP) antagonist (IC50 = 120 nM in a β-arrestin assay); displays >267-fold selectivity over μ and δ opioid receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1355244-02-8
Molekylformel C27H32N6O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML 190
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 488.58
Molekylvikt (g/mol) 488.592