Läs mer
Sartorius mLINE™ Enkanals mekanisk pipetter
Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 3μ L
0,5 till 10μ l
1 till 10 ml
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
500 till 5000μ L
Ökar:
0,002 μL
0,01 μl
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μ l
10 μl
20 μL
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Röd
Noggrannhet:
0.5%, 0.6%, 2%
0.6%, 0.6%, 1%
0.6%, 0.8%, 2%
0.6%, 1.2%, 3%
0.8%, 1%, 2%
0.9%, 1.2%, 4%
1%, 1.5%, 2.5%
1.3%, 2.4%, 1%
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Mycket avancerad mekanisk pipett ger enkel noggrannhet och precision
- Konsekventa resultat, även i långa pipetteringsserier
- Optiload-mekanism för perfekt spetstätning och enkel spetsutkastning
- Minimerad risk för kontaminering med Safe-Cone-filter och full autoklaverbarhet
- Volyminställning i ett steg med volymlåsningsknapp förhindrar oavsiktlig volymändring
- Värmeisolering av interna komponenter förbättrar noggrannheten
- Hög kemikalie- och UV-beständighet
lätt, bekväm och lätt att använda
- Rekommenderas ofta av hälso- och säkerhetstjänstemän
- Utmärkt ergonomi för att skydda från upprepade belastningsskador på hand, arm och axel
- Exceptionellt lätta pipetterings- och filterspetsutkastningskrafter behövs
- Tydlig, lättläst display med stora siffror och små ökning
- Färgkodning av volymintervall för enkelt val av pipetter och spets
- lätt att underhålla; endast 2-3 delar att demontera och rengöra
Bästa kompatibilitet uppnås vid användning Sartorius Optifit eller SafetySpace Filterspetsar.
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0.6%, 1.2%, 3% |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:13485 |
| Kompatibla tips | Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filterspetsar |
| Justerbart spetsavstånd | 4,5 till 14,2 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Röd |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 1 |
| Visa mer |