Läs mer
Sartorius mLINE™ Enkanals mekanisk pipetter
Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 3μ L
0,5 till 10μ l
1 till 10 ml
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
500 till 5000μ L
Ökar:
0,002 μL
0,01 μl
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μ l
10 μl
20 μL
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Röd
Noggrannhet:
0,5 %, 0,6 %, 2 %
0,6 %, 0,6 %, 1 %
0,6 %, 0,8 %, 2 %
0,6 %, 1,2 %, 3 %
0,8 %, 1 %, 2 %
0,9 %, 1,2 %, 4 %
1%, 1,5%, 2,5%
1,3 %, 2,4 %, 1 %
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
Mycket avancerad mekanisk pipett ger enkel noggrannhet och precision
- Konsekventa resultat, även i långa pipetteringsserier
- Optiload-mekanism för perfekt spetstätning och enkel spetsutkastning
- Minimerad risk för kontaminering med Safe-Cone-filter och full autoklaverbarhet
- Volyminställning i ett steg med volymlåsningsknapp förhindrar oavsiktlig volymändring
- Värmeisolering av interna komponenter förbättrar noggrannheten
- Hög kemikalie- och UV-beständighet
lätt, bekväm och lätt att använda
- Rekommenderas ofta av hälso- och säkerhetstjänstemän
- Utmärkt ergonomi för att skydda från upprepade belastningsskador på hand, arm och axel
- Exceptionellt lätta pipetterings- och filterspetsutkastningskrafter behövs
- Tydlig, lättläst display med stora siffror och små ökning
- Färgkodning av volymintervall för enkelt val av pipetter och spets
- lätt att underhålla; endast 2-3 delar att demontera och rengöra
Bästa kompatibilitet uppnås vid användning Sartorius Optifit eller SafetySpace Filterspetsar.
Zertifizierungen
CE-märkning
Serviceleistungen
2 år
Spezifikation
Spezifikation
| Noggrannhet | 0,6 %, 0,6 %, 1 % |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:13485 |
| Kompatibla tips | Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filterspetsar |
| Justerbart spetsavstånd | 9 till 14,2 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur