Läs mer
MMAE-d8, MedChemExpress
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
MMAE-d8 (Monomethyl auristatin E-d8) is a deuterated labeled MMAE, a potent mitotic inhibitor and a tubulin inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MMAE-d8 |
| CAS | 2070009-72-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylformel | C39H59D8N5O7 |
| Teknik | Cancer-programmed Cell Death |
| Färg | White |
| Synonym | Monomethyl auristatin E-d8 Deuterated labeled MMAE |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (137.74 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(N1[C@@H](CCC1)[C@@H]([C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@@H](O)C2=CC=CC=C2)=O)OC)=O)OC)N(C([C@@](C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])([2H])NC([C@H](C(C)C)NC)=O)=O)C |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.