Läs mer
asecos™ Mobilbox-sorbenter
Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
63 l
Beskrivning
- innehåll: 6 kuddar, 3 strumpor, 20 mattor, 1 par skyddshandskar
- 610 x 400 x 340 (B x D x H)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Kapacitet (metrisk) | 63 l |
| Material | Polyeten |
| Typ | Mobilt spillkit |
| Längd (engelska) | 24,02 tum. |
| Längd (metrisk) | 610.00 mm |
| Bredd (engelska) | 24,02 tum. |
| Bredd (metrisk) | 610.00 mm |
| Höjd (engelska) | 13,39 tum. |
| Höjd (metrisk) | 340.00 mm |
| Show More |