Läs mer
Köttermann Mobilt skåp med en låsbar dörr
Gångjärnssida:
Höger
Antal lådor:
1
Hold (Håll)
Antal hyllor:
1
Hold (Håll)
Mått (D x B x H):
516 x 450 x 590 mm
516 x 450 x 740 mm
516 x 600 x 590 mm
516 x 600 x 740 mm
Beskrivning
- Mångsidigt förvaringsutrymme
- Mobil med låsbara hjul
- Har en dörr med låsmekanism för att skydda lagrade föremål
- Många storlekar och konfigurationer tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Typ av skåp | Mobil |
| Mått (D x B x H) | 516 x 450 x 590 mm |
| Dörrtyp | Med gångjärn |
| Avsluta | Epoxibelagd |
| Rammaterial | Stål |
| Gångjärnssida | Höger |
| Låsmekanism | Ja |
| Antal dörrar | 1 |
| Antal lådor | Hold (Håll) |
| Visa mer |