Läs mer
Köttermann Mobilt skåp med två dörrar
Produktkod. p-7236292
Antal lådor:
1
2
Hold (Håll)
Mått (D x B x H):
516 x 900 x 590 mm
516 x 900 x 740 mm
516 x 1200 x 590 mm
516 x 1200 x 740 mm
Produktkod. 17312129
Brand: Köttermann 31500131
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Detta mobila skåp med två dörrar erbjuder mångsidigt förvaringsutrymme med två dörrar för att skydda lagrade föremål.
  • Mångsidigt förvaringsutrymme
  • Mobil med låsbara hjul
  • Har två dörrar för att skydda lagrade föremål
  • Många storlekar och konfigurationer tillgängliga
Specifikationer
Färg Vitt
Typ av skåp Mobil
Mått (D x B x H) 516 x 900 x 590 mm
Dörrtyp Med gångjärn
Avsluta Epoxibelagd
Rammaterial Stål
Gångjärnssida Vänster och höger
Antal dörrar 2
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor Hold (Håll)
Garanti Hold (Håll)
Hjultyp Plast med bromsar
Med hjul Ja
Material Stål