Läs mer
Miele Professional™ Mobil injektor
Handla allt Miele Produkter
:
Rymmer: 96 pipetter
Beskrivning
- Lämplig för 96 pipetter upp till 450 mm
- Ytan är 16 x 16 mm
- Komplett med ramhöjd 150 mm
- Utrustad med anslutning för varmluftstorkning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mobil injektorenhet |
| Modell | E 408 |
| För användning med (utrustning) | Pipetter |
| Kvantitet | 1 vardera |