Läs mer
Miele Professional™ Mobil enhet
Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x BXH): 496 x 492 x 288 mm
Beskrivning
- Lämplig för 104 pipetter upp till 540 mm
- Hållarramsfack storlek 16 x 16 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål, plast |
| Produkttyp | Insats/modul för pipetter |
| Färg | Rostfritt stål, svart |
| Håller | 104 pipetter |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, laboratorium |
| Djup (metriskt) | 496 mm |
| Höjd (metrisk) | 288 mm |
| Bredd (metrisk) | 492 mm |