Läs mer
Miele Professional™ Mobil enhet
Produktkod. 15440555 Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x B x H): 790 x 640 x 524 mm
Produktkod. 15440555
Brand: Miele Professional™ 7765780
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Mobil enhet E 935/2 för optimal rengöring av instrument på 3 nivåer
  • Lastkapacitet: 9 DIN-nätbrickor
  • Utrustad med 2 integrerade spolarmar
  • Lastområdena för de enskilda nivåerna är olika
  • Magnetremsa för identifiering av mobil enhet (inkl. magneter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Mobil enhet för nätbrickor
Färg Rostfritt stål
Håller 9 DIN-nätbrickor 6 SPRI-nätbrickor
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, laboratorium
Djup (metriskt) 790 mm
Höjd (metrisk) 524 mm
Bredd (metrisk) 640 mm