Läs mer
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts Snap-Cap Plain Centrifuge Tubes
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Diverse
Grön
Orange
Sterilitet:
Sterila
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Beskrivning
- With flat cap
- No frosting or graduations
- Certified RNase/DNase, RNA/DNA, ATP and pyrogen free
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Flat |
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNase, RNA, DNA, ATP, pyrogen-free |
| Kapacitet (metrisk) | 0,6 ml |
| Färg | Diverse |
| Material | Polypropylene |
| Inkluderar | Flat cap |
| Förpackning | Bag |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | No |
| Förslutningstyp | Flat Cap |