Läs mer
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts Snap-Cap Plain Centrifuge Tubes
Produktkod. 10644163 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Diverse
Grön
Orange
Sterilitet:
Sterila
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Produktkod. 10644163
Brand: Thermo Scientific™ 3439G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • With flat cap
  • No frosting or graduations
  • Certified RNase/DNase, RNA/DNA, ATP and pyrogen free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Flat
Certifikat och efterlevnad RNase, DNase, RNA, DNA, ATP, pyrogen-free
Kapacitet (metrisk) 0,6 ml
Färg Grön
Material Polypropylene
Inkluderar Flat cap
Förpackning Bag
Sterilitet Sterila
Graderad No
Förslutningstyp Flat Cap