Läs mer
Invitrogen™ Akridin apelsin
Beskrivning
Acridine Orange avger grön fluorescens när den binds till dsDNA och röd fluorescens när den binds till ssDNA eller RNA. Denna unika egenskap gör akridin apelsin användbar för cellcykelstudier. Akridin orange har också använts som ett lysosomalt färgämne. Detta färgämne är tillgängligt i lösning (A-3568).
Apoptos, cellanalys, cellcykel, cellstruktur, cellspårning& Spårning, cellviabilitet& Cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation& Funktion, DNA-fragmentering, kärna, nukleoler& Kärnkraftshölje, organellspårning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Excitationsvåglängdsområde | 500 526 (⁄DNA), ⁄460 650 (RNA) |
| Typ av färg | Cellpermeant |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Kvantitet | 1 g |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etiketttyp | Fluorescerande färgämne |
| Produkttyp | Färg |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- acridine orange
- Varning
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: acridine orange