Läs mer
Invitrogen™ Amplex™ Red Cholesterol Assay Kit
Beskrivning
Innehåller
Amplex Rött reagens, DMSO, Pepparrotsperoxidas, Väteperoxid, Kolesterolesteras, Kolesteroloxidas, Kolesterolreferensstandard, Resorufinfluorescensreferensstandard, 5X Reaktionsbuffert
Designad för minimal autofluorescensinterferens Amplex Red Cholesterol Assay Kit tillhandahåller en känslig, snabb och enkel fluorometrisk metod för att detektera mycket låga koncentrationer av kolesterol med hjälp av en fluorescensmikroplattläsare eller fluorometer.
- Upptäcker så lite som 200nm (80ng/ml) kolesterol
- Hjälper till att noggrant mäta kolesterolhalten i μ0,01 L humant serum
- Upptäcker både fritt kolesterol och kolesterylestrar
- Möjliggör flera tidpunktsmätningar
- Designad för minimal autofluorescensinterferens
- Anpassad analysdesign och förpackning finns också
Kolesterolmätning är enkel och snabb
- Snabb och enkel analys, kräver endast 30 minuters inkubation efter tillsats av reagens utan några separationssteg som krävs
- Analysvolym på 100 μL är designad för 96-brunnars plattor
- Fluorescens kan mätas med mikroplattläsare eller fluorometer
- Eftersom analysen är kontinuerlig, när den Amplex Rött reagens tillsätts, flera tidpunktsmätningar kan göras
- Komplett kit med alla nödvändiga reagenser förutom avjoniserat vatten
- Använder enzymkopplade reaktioner för att producera högfluorescerande resorufin för kvantifiering
- Resorufin produceras genom reaktionen av Amplex Rött reagens med H 2 O 2 framställt från kolesteroloxidaskatalyserad oxidation av kolesterol
- Stor andel kolesterol i blodet är i form av kolesterylestrar och därför används kolesterolesteras för att producera fritt kolesterol från kolesterolestrar
- Att utföra analysen i närvaro och frånvaro av kolesterolesteras möjliggör potentiellt bestämning av fraktionerna av kolesterol i varje form
Stort utbud av validerade Invitrogen Amplex Röda analyser finns tillgängliga för att studera cellsignalering och lipider, neurobiologi, inflammation och immunfunktion samt metabolism. Vi erbjuder också Amplex UltraRed, en andra generationens reagens som ger högre känslighet och ljusare fluorescens och Amplex Röd/Ultraröd stoppreagens. De Amplex Röd/Ultraröd stoppreagens ger bekvämlighet och kontroll genom att tillåta den fluorescenssignalgenererande reaktionen att avslutas vid en användarbestämd tidpunkt. Efter tillsats av stoppreagenset förblir fluorescenssignalen stabil i minst 3 timmar.
Enzym- och proteinaktivitetsanalyser, lipas- och fofolipasaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Kolesterolanalys |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Red Cholesterol Assay Kit |
| Typ av färg | Amplex™ Röd |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Produktlinje | Amplex |
| Kvantitet | 500 analyser |
| Visa mer |