Läs mer
Invitrogen™ Amplex™ Röd och Amplex™ Ultraröda reagenser
Beskrivning
De Amplex Röd och Amplex UltraRed reagenser är mycket känsliga och stabila fluorescerande prober för detektion av väteperoxid (H 2 O 2 ) och idealiska fluorogena substrat för peroxidas. Dessa reagenser kan användas för lösningsbaserade analyser för att detektera aktiviteten hos H 2 O 2 som frigörs från biologiska prover eller med HRP-baserade ELISA applikationer. De Amplex UltraRed reagens är en förbättrad version av Amplex Rött som är ljusare och mer känsligt för peroxidas med mindre pH-känslighet jämfört med Amplex Rött reagens.
I närvaro av pepparrotsperoxidas (HRP), Amplex Röda och Ultraröda reagenser reagerar i en 1:1 stökiometri med H 2 O 2 för att producera högfluorescerande, starkt absorberande resorufin (ex/em)∼ 570/585 nm) eller Amplex UltroxRed (ex/em∼ 568/581 nm). Dessa oxiderade reaktionsprodukter har en bred röd emission med liten interferens från blå och grön autofluorescens som finns i de flesta biologiska prover. Eftersom H 2 O 2 produceras i många olika enzymatiska reaktioner, Amplex Röda och Ultraröda reagenser kopplade med HRP kan användas för att detektera aktiviteten hos många olika enzymer. Dessa reagenser används också för att detektera H 2 O 2 frisatt från biologiska prover, inklusive celler och isolerade mitokondrier.
Funktioner av Amplex Rött reagens:
•Känslig och snabb detektering av HRP-aktivitet eller H 2 O 2 för lösningsbaserade analyser och ELISA
• Detektion av H 2 O 2 producerat i många olika enzymatiska reaktioner
• Mätning med antingen fluorescens eller absorbans, vilket möjliggör antingen fluorogen eller kromogen detektion
De Amplex Rött reagens har använts för att utveckla en mängd nya fluorogena och kromogena analyser för enzymer som producerar väteperoxid. När de kombineras med tillsatt pepparrotsperoxidas tillåter dessa analyser som genererar H 2 O 2 den ultrakänsliga kvantifieringen av ett varierat sortiment av analyter, inklusive glukos, galaktos, kolesterol, glutaminsyra, xantin (eller hypoxantin), urinsyra, kolin och acetylkolin.
De Amplex UltraRed reagens ger ljusare fluorescens och ökad känslighet per mol i peroxidas- eller peroxidaskopplade enzymanalyser jämfört med Amplex Röd. De Amplex UltraRed reagens är också mindre känsligt för surt pH och uppvisar förbättrad stabilitet i närvaro av H 2 O 2 eller tioler såsom ditiotreitol (DTT). För HRP-baserad ELISA applikationer resulterar detta i minst två gånger större känslighet jämfört med Amplex Röd.
Fördelarna med Amplex UltraRött reagens över Amplex Röd:
•Ljusare signaler och ökad känslighet för HRP-aktivitet och H 2 O 2
• Mindre känslig för surt pH
• Förbättrad stabilitet i närvaro av H2O2 eller tioler såsom
DTT The Amplex Röd och Amplex UltraRed reaktionsprodukter resorufin och Amplex UltroxRed har höga extinktionskoefficienter så de kan mätas antingen fluorometriskt eller spektrofotometriskt med absorbans vid∼ 560 nm, vilket ger flexibilitet vid detektion av H 2 O 2 , olika enzymanalyser och HRP-baserade ELISA.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C). |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Väteperoxidasanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorometer, Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Röd väteperoxid |
| Typ av färg | Amplex Red Reagent |
| Form | Solid |
| Produktlinje | Amplex |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |