Läs mer
Invitrogen™ BAPTA, AM, cellpermeant kelator
Produktkod. 11544147
Kvantitet:
25 mg
20 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
20mg
25mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11544147
Brand: Invitrogen™ B1205
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
En cellgenomträngande kelator, som är mycket selektiv för Ca 2+ över Mg 2+
  • Kan användas för att kontrollera nivån av intracellulär Ca 2+
  • BAPTA är mer selektivt för Ca 2+ än EDTA och EGTA, och dess metallbindning är också mindre känslig för pH
Kalciumdetektion, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C.
För användning med (applikation) Cellviabilitet och proliferation
Produkttyp Cellviabilitet och spridning
Typ av färg Chelator (icke-fluorescerande)