Läs mer
Invitrogen™ Kalcium Orange™ , AM, cellpermeant - Specialförpackning
Kvantitet:
10 x 50μ g
Förpackningsstorlek:
500µg
Beskrivning
- Dessa indikatorer har användningsområden i många kalciumsignaleringsundersökningar, inklusive mätning av intracellulär Ca 2+ , efter Ca 2+ inflöde och frisättning, och multifotonexcitationsavbildning av Ca 2+ i levande vävnader
- Celler kan laddas med AM-esterformerna av dessa kalciumindikatorer genom att tillsätta den lösta indikatorn direkt till skålar som innehåller odlade celler
- Fluorescenssignalen från dessa celler mäts i allmänhet med fluorescensmikroskopi, fluorescensmikroplattanalyser eller flödescytometri
- Uppvisar fluorescensökning vid bindning av Ca 2+ med liten förskjutning i våglängd
- Dessa sonder exciteras av synligt ljus, och eftersom energin som krävs för excitation är låg, minskar potentialen för cellulär fotoskada
- Vanligt använda laserbaserade instrument (dvs. konfokala laserskanningsmikroskop) kan effektivt excitera dessa indikatorer, och deras emissioner finns i områden av spektrumet där cellulär autofluorescens och spridningsbakgrunder ofta är mindre problem.
- Etikett (Ex/Em): Calcium Orange (549/576nm)
- Fluorescensintensiteten ökar vid bindning av Ca 2+ : ungefär 3 gånger
Kalciumdetektion, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet och proliferation |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Kalciumindikator |
| Typ av färg | Fluorescerande färgämnesbaserad |
| Produktlinje | CALCIUM ORANGE |
| Kvantitet | 10 x 50μ g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |