Läs mer
Invitrogen™ CellROX™ Orange reagens, för detektion av oxidativ stress
Beskrivning
Innehåller
Fem engångsflaskor med tillräckligt med totalt reagens för fem 96-brunnars plattor eller 100 täckglas
CellROX™ Orange Reagent är en ny fluorogen sond för att mäta oxidativ stress i levande celler. Detta cellgenomsläppliga färgämne är icke-fluorescerande medan det är i reducerat tillstånd och uppvisar ljust orange fluorescens vid oxidation av reaktiva syrearter (ROS), med absorptions-/emissionsmaxima på∼ 545/565 nm. Även om detta reagens inte är formaldehydfixerbart, kan det multiplexeras med andra levande cellkompatibla prober som GFP, CellEvent™ Caspase 3/7 grönt reagens, Image-iT™ DEAD Green , grön och djupröd MitoTracker™ färgämnen och NucBlue™ reagens.
CellROX™ Orange Reagent är kompatibel med olika plattformar, såsom traditionell fluorescensmikroskopi, höginnehållsscreening (HCS) och flödescytometer. Detta reagens är också kompatibelt med Tali™ Bildbaserad cytometer.
Dessutom, CellROX™ Orange reagens är:
•Kompatibel med andra levande cellsonder, inklusive GFP, och kan tillsättas direkt till seruminnehållande tillväxtmedia
• Tillhandahålls som en stabil, färdig att använda DMSO-lösning med ett enkelt protokoll som är kompatibelt med standardarbetsflöden i fluorescensmikroskopi
• Tillhandahålls som fem engångsflaskor som innehåller tillräckligt med totalt reagens för fem 96-brunnars plattor eller 100 täckglas Oxidativ
stress är ett resultat av en obalans mellan produktionen av reaktiva syrearter (ROS) och cellernas förmåga att rensa upp dem. ROS spelar en viktig roll i utvecklingen av flera sjukdomar, inklusive inflammation, ateroskleros, åldrande och åldersrelaterade degenerativa störningar.
Endast för forskning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Formatera | Fryst |
| Kvantitet | 5 x 50μ L |
| Innehåll och lagring | Butik på≤– 20 °C. Skydda från ljus och torka ut. |
| För användning med (utrustning) | Imaging, HCS, Cytometer |
| Koncentration | 2,5 mM stabiliserad lösning i DMSO |
| Detektionsmetod | Live Cell Imaging |
| Excitation/Emission | 545/565 nm |
| Indikator | Oxidativ stress |
| Produktlinje | CellROX |