Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ AHA Alexa Fluor™ 488 Proteinsyntes HCS-analys
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10074833 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2 plattor
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10074833
Brand: Invitrogen™ C10289
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Satsen innehåller tillräckligt med reagens för att utföra två plattor i ett 96-brunnars plattformat.
Icke-radioaktiv teknik
De Click-iT AHA Alexa Fluor 488 Protein Synthesis HCS Assay tillhandahåller en snabb, känslig, icke-toxisk och icke-radioaktiv metod för att detektera ny proteinsyntes med hjälp av fluorescensmikroskopi och höginnehållsavbildning. Click-iT AHA är en aminosyraanalog av metionin som innehåller en azidodel. I likhet med 35S-metionin, Click-iT AHA matas till odlade celler och inkorporeras i proteiner under aktiv proteinsyntes. Detektering av den inkorporerade aminsyran använder en kemoselektiv ligering eller ''klick''-reaktion mellan en azid och en alkyn, där det azidomodifierade proteinet detekteras med det gröna fluorescerande Alexa Fluor 488 alkyn. De Click-iT AHA Alexa Fluor 488 Protein Synthesis HCS Assay har framgångsrikt testats i A549 och U-2 OS-celler med en mängd olika reagenser som hämmar proteinsyntesen inklusive cykloheximid, anisomycin och puromycin i både dosrespons och Min/Max-format.
  • Mindre farligt
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet och cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation och funktion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blå, Grön
Innehåll och lagring Satsen innehåller tillräckligt med reagens för att utföra 2 plattor i ett 96-brunnars plattformat.
  • Butik på≤ -20 °C, torka ut och skydda mot ljus.
  • Detektionsmetod fluorescens
    För användning med (applikation) Screening med högt innehåll (HCS)
    För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys
    Produkttyp HCS-analys
    Typ av färg Alexa Fluor™ 488, Hoechst 33258
    Formatera 96-brunnsplatta
    Gröna funktioner Mindre farligt
    Produktlinje Alexa Fluor, Click-iT , Molecular Probes
    Kvantitet 2 plattor