Läs mer
Invitrogen™ DiFMUP (6,8-difluoro-4-metylumbelliferylfosfat)
Beskrivning
DiFMUP är ett fluorerat 4-metylumbelliferylfosfat (MUP)-derivat som har ett lägre pKa än det för MUP, vilket gör DiFMUP till ett utmärkt substrat för kontinuerlig analys av sura fosfataser vid lågt pH. Reaktionsprodukten från DiFMUP har excitations/emissionsmaxima på ca. 358/450 nm.
Biokemiska kinasanalyser, biokemiska toxikologiska analyser, cellanalys, cellulär avbildning, cellulära toxikologiska analyser, läkemedelsupptäckt och utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, höginnehållsscreening (HCS), kinasbiologi, fosfatasaktivitet, fosfatasaktivitetsanalyser, fosfataser, protein- och uttrycksanalyser, biologi och target, proteiner och proteiner. Ledningsidentifiering och -validering, målbaserade ADME/Tox-analyser
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Form | Pulver |
| Kvantitet | 10 x 10 mg |
| Substrat | Fosfatassubstrat |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Målenzym | Fosfataser |
| Excitation/Emission | ⁄358 455 |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Visa mer |