Läs mer
Invitrogen™ DQ™ Gelatin från grishud, fluoresceinkonjugat - specialförpackning
Description
Vår DQ gelatin är ett fluorogent substrat som kan användas för att detektera proteasaktivitet in vitro med hög känslighet. Detta substrat består av starkt släckt, fluoresceinmärkt gelatin. Vid proteolytisk nedbrytning avslöjas dess ljusa, gröna fluorescens och kan användas för att mäta enzymatisk aktivitet. Fluorescensökningen kan övervakas med en fluorescensmikroplattläsare eller fluorometer.
Cellvidhäftning, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, kemotaxi och cellmigrering, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, proteas/peptidasaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys
Order Info
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Form | Pulver |
| Produktlinje | DQ |
| Kvantitet | 5 x 1 mg |
| Substrat | Proteassubstrat |
| Substrategenskaper | Proteinbaserat substrat |
| Målenzym | Metalloproteinas |
| Frakt skick | Rumstemperatur |