Läs mer
Invitrogen™ EnzChek™ Lipase Substrate, grönt fluorescerande, 505/515
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
100µg
Beskrivning
Den icke-fluorescerande EnzChek™ lipassubstrat , i närvaro av lipaser, producerar en grönfluorescerande produkt (excitations-/emissionsmaxima∼ 507/515) för exakt lipasdetektion i lösning.
Lös upp i högkvalitativ vattenfri DMSO eller kloroform för att framställa en stamkoncentration på upp till 1 mM.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 °C to -30 °C) och skyddas från ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Form | Solid |
| Produktlinje | EnzChek |
| Kvantitet | 100μ g |
| Substrat | Lipassubstrat |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Excitation/Emission | 507/515 nm |
| Molekylvikt (g/mol) | 1011,15 g/mol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |