Läs mer
Invitrogen™ Epidermal tillväxtfaktor, biotinylerad, komplexbunden till Alexa Fluor™ 488 Streptavidin (Alexa Fluor™ 488 EGF-komplex)
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
100µg
Beskrivning
Fluorescensmärkt EGF har gjort det möjligt för forskare att undersöka receptor-membran-interaktioner, studera receptorfördelning, beräkna hastighetskonstanter för interaktionen mellan EGF och dess receptor och mer.
- Ckonjugat som innehåller fluorescein (FITC), Oregon Green™ 514, och tetrametylrhodamin konstruerades med färgämne direkt fäst till EGF
- EGF-molekyl: 53 aminosyror, MW=6 045 Da
- Etikett (Ex/Em): Biotin-XX komplexbunden med Alexa Fluor 488 streptavidin (ungefär 495/519 nm)
- Antal fluoroformolekyler på varje EGF-molekyl: cirka 2 till 3
- Fluorescens övervakas vanligtvis med en flödescytometer, fluorescensmikroskop eller fluorimeter
Bioproduktion, Cellkultur, Däggdjurscellkultur, Primärcellskultur, T-cellskultur
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Däggdjurscell |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | Tillväxtfaktor |
| Typ av färg | Alexa Fluor Färgämnen |
| Form | Solid |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Kvantitet | 100μ g |
| Frakt skick | Våt is |
| Proteinfamilj | EGF |