Läs mer
Invitrogen™ Filmtracer™ LIVE/DEAD™ Biofilm Viability Kit
Beskrivning
Innehåller
2 ingredienser
FilmTracer LIVE/DEAD Biofilm Viability-kit tillhandahåller en tvåfärgsfluorescensanalys av bakteriell livsduglighet, baserad på membranintegritet, som har visat sig användbar för en mängd olika bakteriesläkten inklusive de som växer i biofilmsamhällen. De LIVE/DEAD Biofilm Viability kit använder blandningar av SYTO™ 9 grön fluorescerande nukleinsyrafärgning och den rödfluorescerande nukleinsyrafärgningen, propidiumjodid. Dessa färgningar skiljer sig både i sina spektrala egenskaper och i sin förmåga att penetrera friska bakterieceller. När den används ensam, SYTO 9-färgning märker i allmänhet alla bakterier i en population: de med intakta hinnor och de med skadade hinnor. Däremot penetrerar propidiumjodid endast bakterier med skadade membran, vilket orsakar en minskning av SYTO 9-färgningsfluorescens med båda färgämnena är närvarande. Således, med en lämplig blandning av SYTO 9 och propdiumjodidfläckar, bakterier med intakta cellmembran färgar fluorescerande grönt, medan bakterier med skadade membran färgar fluorescerande rött.
Analys av bakterier, bakteriell livsduglighet och cytotoxicitetsanalys, cellanalys, mikrobiologisk analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Röd, grön |
| Innehåll och lagring | 2 ingredienser, förvara i frysen -5 °C till -30 °C; skydda mot ljus |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Mikroplattläsare, Fluorescerande Imager |
| Produkttyp | Biofilm Viability Kit |
| Typ av färg | SYTO™ 9, propidiumjodid |
| Emission | Synlig |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | FilmTracer , Molecular Probes |
| Visa mer |