Läs mer
Invitrogen™ Glutation Ethyl Ester, Biotin Amide (BioGEE) (Glutathiolation Detection Reagent) - Specialförpackning
Beskrivning
Biotinylerad glutationetylester (BioGEE) är cellgenomsläpplig, biotinylerad glutationanalog för detektion av glutation Under oxidativ stress kan celler tillfälligt införliva glutation i proteiner. Stressade celler inkuberade i BioGEE kommer också att införliva detta biotinylerade glutationderivat i proteiner, vilket underlättar identifieringen av oxidationskänsliga proteiner.
- Glutatioleringsnivåer kan detekteras med fluorescerande streptavidinkonjugat med antingen flödescytometri eller fluorescensmikroskopi
- Proteiner glutatiolerade med BioGEE kan också extraheras och analyseras med masspektrometri eller genom Western blotting-metoder i kombination med fluorofor- eller enzymmärkta streptavidinkonjugat
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, glutationdetektering, nitrooxidativ stress, reaktiva syrearter
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 x 100μ g |
| Produkttyp | Glutathione Reagent |