Läs mer
Invitrogen™ SlowFade™ Gold Antifade Mountant med DAPI
Beskrivning
SlowFadeGold Antifade Mountant är ett flytande monteringsmedel som appliceras direkt på fluorescensmärkta cell- eller vävnadsprover på objektglas. Den innehåller kemiska komponenter utformade för att skydda fluorescerande färgämnen från blekning (fotoblekning) under fluorescensmikroskopiexperiment. SlowFadeGold Antifade Mountant är glycerolbaserat, utan att blanda eller härda, vilket gör det idealiskt för omedelbar visning av provet. Den kommer färdig att använda, —applicera bara en droppe på provet, lägg till ett täckglas och bild. Den finns tillgänglig med eller utan DAPI kärnfärgning.
Nyckelattribut:
• Skyddar färgämnen från att blekna under bildbehandling
• Färdig att använda vätska, idealisk för omedelbar provvisning
• Monterade prover är stabila i veckor
• Behåller signalstyrkan liten —eller ingen släckning
• Idealisk för Alexa Fluor färgämnen
SlowFade Gold Antifade Mountant rekommenderas inte för montering av prover som innehåller fluorescerande proteiner, såsom GFP. För överlägset antiblekningsskydd av fluorescerande proteiner och fluorescerande färgämnen i odlade celler eller tunna vävnadsskivor,SlowFade Diamond Antifade Mountant rekommenderas. För hög upplösning eller för att avbilda tjockare vävnad eller 3D-cellkultur med ett bränndjup på 0 500–μ m, försök SlowFade Glas antifade monteringsmedel.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaring i rumstemperatur rekommenderas men kan även förvaras fryst (-5° till -30 °C). Skydda från ljus. |
| För användning med (utrustning) | Mikroskop |
| Produktlinje | SlowFade |
| Produkttyp | Monteringsmedia |
| Kvantitet | 5 x 2 ml |
| Lösningstyp | Antiblekningsfäste |
| Gröna funktioner | Mindre farliga, hållbara förpackningar |
| Etikett eller färgämne | DAPI |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |