Läs mer
Invitrogen™ InSpeck™ Grön (505/515) mikroskopbildintensitetskalibreringssats, 2.5μ m
Produktkod. 10206622
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10206622
Brand: Invitrogen™ I7219
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillhandahåller mikrosfärstandarder som genererar serier av väldefinierade fluorescerande intensitetsnivåer för att konstruera kalibreringskurvor och utvärdera provets ljusstyrka
  • Varje kit innehåller sex separata suspensioner av μ2,5 m fluorescerande mikrosfärer med relativa fluorescensintensiteter på 100 %, 30 %, 10 %, 3 %, 1 % och 0,3 % som täcker intensitetsintervallet som vanligtvis förekommer i mikroskopitillämpningar
  • Ofärgade kontrollpärlor och monteringsmedium medföljer också
  • Vattenhaltiga suspensioner av mikrosfärer kan appliceras direkt på provet för kalibrering av fluorescensintensiteter eller monteras separat i intilliggande brunn eller på ett annat objektglas
Cellanalys, cellcykel, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kalibreringssats för mikroskopbildintensitet
Produktlinje InSpeck
Kalibreringstyp Mikroskop bildintensitetskalibrering
Färg Klart
Formatera Upphängningspärlor
Diameter (metrisk) 2.5μ m
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus.
Kvantitet 1 kit