Läs mer
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein från Human Plasma, DiI komplex (DiI LDL)
Beskrivning
Humant lågdensitetslipoprotein (LDL) är ett stort proteinkomplex (ca 500 000 Da) som binder till en specifik receptor på ytan av ryggradsdjursceller och levererar kolesterol via receptormedierad endocytos. Experiment för att studera LDL utförs vanligtvis genom att lägga till fluorescensmärkt LDL till odlade celler och analysera dem genom mikroskopi eller flödescytometri. Alternativt kan fluorescensmärkt LDL injiceras i försöksdjur, och distributionen av märkningen kan analyseras efter den angivna tidsperioden.
- Etikett (Ex/Em): Dil (554/571)
- Acetylerad: Nej
- Mängd: 200 μL (1,0 mg/ml
- Icke-acetylerade LDL-produkter skickas inom två veckor efter beredningen
- LDL-innehållande omodifierat apoprotein används för att studera normal kolesteroltillförsel och internalisering
- Tillämpningar för märkta LDL-komplex inkluderar: Räkna cellyte LDL-receptorer och analysera deras rörelse och klustring efter internalisering; Kvantifiering av LDL-receptoraktivitet i fibroblaster (ersätter den radiomärkta LDL-analysen); Undersöka LDL-uttryck och identifiera LDL-receptorbrister i olika cellinjer
Cellanalys, cellcykel, cellstruktur, cellviabilitet, proliferation och funktion, endocytos, exocytos och fagocytos, lysosomer, vakuoler
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 mg ⁄ml |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | Tillägg |
| Typ av färg | Andra märkning(ar) eller färgämne(n) |
| Form | Vätska |
| Kvantitet | 200μ L |
| Frakt skick | Våt is |