Läs mer
Invitrogen™ NanoOrange™ Proteinkvantifieringskit, 200-2 000 analyser
Produktkod. 10318302
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10318302
Brand: Invitrogen™ N6666
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Känslig och enkel analys för proteinkvantifiering, med detektion så låg som 10 ng/ml protein i lösning
  • Fluorescerande färgämne är lämpligt för användning med spektrofluorometrar och mikroplattläsare
  • För detektering av lipoproteiner eller proteiner i en komplex lipidmiljö, använd CBQCA Protein Quantitation Kit (C-6667)
Proteinkvantifiering, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera Fluorescerande proteinanalys
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje NanoOrange
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Tillräckligt för 200 till 2000 analyser
För användning med (applikation) Protein kvantifiering
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Kvantitet 1 Kit