Läs mer
Invitrogen™ ProLong™ Guld antiblekningsmontering
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15222826
Kvantitet:
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
Produktkod. 15222826
Brand: Invitrogen™ P10144
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Innehåller
Alexa Fluor 647 Streptavidin, ProLong Gold Antifade, and Image-iT FX Signal Enhancer
ProLong Gold Antifade är speciellt utformad för att skydda fluorescerande färgämnen (dvs Alexa Fluor) från blekning men rekommenderas inte med fluorescerande proteiner (GFP, RFP, mCherry). Det kommer färdigt att använda och förvaras i rumstemperatur, —applicera bara en droppe på provet, lägg till ett täckglas, härda och bild.
ProLong Gold Antifade är speciellt utformad för att skydda fluorescerande färgämnen (dvs Alexa Fluor) från blekning men rekommenderas inte med fluorescerande proteiner (GFP, RFP, mCherry). Det kommer färdigt att använda och förvaras i rumstemperatur, —applicera bara en droppe på provet, lägg till ett täckglas, härda och bild. ProLong Gold Antifade Mountant är ett hårdhärdande flytande monteringsmedel som appliceras direkt på fluorescensmärkta cell- eller vävnadsprover på objektglas. ProLong Guld ger optimalt skydd utan att nämnvärt släcka den initiala fluorescenssignalen för att skydda fluorescerande färgämnen från blekning (fotoblekning) under fluorescensmikroskopiexperiment. Det är ett härdande monteringsmedium med ett brytningsindex (RI) på 1,47 som tillåter långtidslagring av monterade prover. ProLong Gold Antifade Mountant erbjuds i en 2 mL droppflaska eller 10 mL flaska som är färdig att använda och förvaras i rumstemperatur. Applicera bara en droppe på provet, lägg till ett täckglas, kur och bild.
Uppnå utmärkt brytningsindexmatchning utan akrylhartser
För högupplösta bildbehandlingstillämpningar är brytningsindexmatchning avgörande. ProLong Gold Antifade Mountant härdar till en RI på 1,47 och låter dig undvika att använda traditionella akrylhartser (dvs fingernagellack), som kan skada mikroskopobjektiv om de kommer i kontakt. Brytningsindexet bestämmer hur mycket ljusets väg böjs, eller bryts, när den kommer in i ett material. Vid mikroskopi bör brytningsindexskillnader mellan prov och monteringsmedium minimeras och kan därför reduceras genom att använda monteringsmedel med högre RI. Om du optimerar RI för ditt experiment ökar upplösningen för att ge bilder med bättre kvalitet. Beroende på din provtyp, tjocklek, bilddjup och/eller färgningsreagenser (t.ex. fluorescerande proteiner eller färgämnen) och om du behöver ett härdande eller icke-härdande monteringsmedel, kommer att välja rätt monteringsmedia påverka bildupplösningen och bör starkt övervägas för optimal experimentell design.
ProLong Gold Antifade Mountant rekommenderas inte för montering av prover som innehåller fluorescerande proteiner som GFP eller TagRFP. För överlägset antiblekningsskydd av fluorescerande proteiner och fluorescerande färgämnen, ProLong Diamant eller ProLong Glas antifade monteringsmedel rekommenderas. Observera det ProLong Glasmonteringsmedia rekommenderas för prover> 10 mikron och alla applikationer för imaging-olja. För omedelbar visning av ett prov, välj vårt icke-härdande monteringsmedel, SlowFade Guld antiblekningsmontering.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 ml
Produkttyp Antiblekningsfäste
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Frakt skick Rumstemperatur
Gröna funktioner Mindre farlig, hållbar förpackning
Produktlinje ProLong
Reagenstyp Antifade lösning
Volym (metrisk) 2 mL
Beskrivning ProLong™ Gold Antifade Mountant, 1 x 2 mL