Läs mer
Invitrogen™ Resorufinβ -D-Galaktopyranosid
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Beskrivning
Det fluorogenaβ -galaktosidassubstrat resorufinβ -D-galaktopyranosid ger hydrolysprodukten, resorufin, med absorptions-/emissionsmaxima vid 571/585 nm.
Beta-galaktosidasanalyser, cellanalys, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, glykosidas, neuraminidas och relaterad enzymaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Kvantitet | 25 mg |
| Substrat | Beta-Gal substrat |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Excitation/Emission | ⁄571 585 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |