Läs mer
Invitrogen™ Sulforhodamine B
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Beskrivning
- Kan användas för att undersöka neuronal morfologi, förbereda fluorescerande liposomer, studera cell-cellkommunikation och följa fagosom-lysosomupptag och fusion
Cellanalys, cellspårning och spårning, allmän cellspårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Kvantitet | 5 g |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Sulforhodamin |