Läs mer
Invitrogen™ SYPRO™ Proteingelfläckar
Produktkod. 11560666
Färg:
Mandarin
Orange
Rubin
Rött
Kvantitet:
500μ L
10 x 50μ L
200 ml
1 l
5 l
3 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
200ml
5 L
Paket med 10
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560666
Brand: Invitrogen™ S21900
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
SYPRO proteingelfläckar är känsliga, lättanvända fluorescerande fläckar för totala proteiner separerade med polyakrylamidgelelektrofores (PAGE).
SYPRO proteingelfläckar är känsliga, lättanvända fluorescerande fläckar för totala proteiner separerade med polyakrylamidgelelektrofores (PAGE). Färgade proteiner kan ses med en vanlig UV eller blått ljus transilluminator, eller bildbehandlingsutrustning som innehåller lämpliga filter eller laser. SYPRO proteingelfläckar erbjuder många fördelar jämfört med Coomassie Blå- och silverfärgning, inklusive ett snabbt enstegsfärgningsprotokoll som inte kräver någon avfärgning, ett linjärt dynamiskt område över tre storleksordningar och mycket liten protein-till-protein-variation i färgning.
SYPRO Ruby Protein Gel Stain-funktioner inkluderar:
• Bekväm —formulering färdig att använda
• —Högkänslighetsdetektering till 0,25 till 1 ng
• Effektiv färgning för 1D och 2D geler
• Kan multiplexeras med andra gelfläckar som t.ex Pro-Q Diamantfosfoprotein gelfärgning eller Pro-Q Emerald 300 glykoprotein gelfärgning
• Kompatibel med efterföljande analys av proteiner med Edman-baserad sekvensering eller masspektrometri
SYPRO Orange och SYPRO Röda proteingelfläckar inkluderar:
• Känslig —detektion till 4 till 8 ng
• —Snabb snabb färgningstid på 10 –60 min
• Bäst för 1D-geler
• SYPRO Orange: Ex: 300, 470 nm, Em: 570 nm
• SYPRO Röd: Ex: 300, 550 nm, Em: 630 nm
SYPRO Tangerine Protein Gel Stain funktioner inkluderar:
• Känslig —detektion till 4 till 8 ng
• Snabb —snabb färgningstid på 10 till 60 minuter
• Bäst för 1D-geler
• Kräver inte fixering med ättiksyra
• Kompatibel med efterföljande gelfärgning, western blotting, zymografi, elektroeluering eller masspektrometri
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Färg Rubin
Koncentration 1X
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne SYPRO Rubin
Produkttyp Proteingelfläck
Produktlinje SYPRO
Kvantitet 5 l
Frakt skick Rumstemperatur
Målmolekyl Protein
Excitation/Emission 280, 450/610 nm