Läs mer
Molekylsilar, 13X, pulver, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11434203
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11434203
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10378.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 63231-69-6
De används som katalysbärare, samadsorption av CO2 och H2O och H2O , H2O och H2S, som torkmedel för medicinska och luftkompressorsystem. De används normalt i gasfas- och vätskefastillämpningar. Den finner sin en viktig applikation i kommersiell gastorkning, luftanläggningsflödesrening (samtidigt H2O och CO2-avlägsnande) och sötning av flytande kolväten/naturgas (H2S och merkaptanborttagning).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63231-69-6
MDL-nummer MFCD00131613
IUPAC-namn Molekylsilar 13X
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves 13X
Känslighet Hygroscopic
Kvantitet 5000 g
Fysisk form Pulver
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.