Läs mer
Molybdenit, naturligt förekommande mineral, spannmål,≈ 0,06 till 0,19 tum, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7076432
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11325357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042642.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Used for grain mounts, XRD and microprobe standards, as well as identification of unknown minerals. | CAS: 1309-56-4 | MoS2 | 160.07 g/mol
Molybdenit, naturligt förekommande mineral, korn, används för spannmålsfästen, XRD och mikrosondstandarder, såväl som identifiering av okända mineraler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-56-4
Molekylformel MoS2
Molekylvikt (g/mol) 160.07
MDL-nummer MFCD00003470
InChI-nyckel CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
IUPAC-namn bis(sulfanylidene)molybdenum
LEDER S=[Mo]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenite
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in sulfuric and nitric acid
Formel vikt 160.07
Förpackning Glass bottle
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.