Läs mer
Molybden(IV)sulfid, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10032670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 10032670
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 1317-33-5 | MoS2 | 160.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-33-5
Molekylformel MoS2
Molekylvikt (g/mol) 160.07
InChI-nyckel CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
IUPAC-namn bis(sulfanyliden)molybden
LEDER S=[Mo]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum(IV) sulfide
Smältpunkt 2375.0°C
Färg Svart eller Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98% min. (MoS2)
Linjär formel MoS2
Merck Index 15,6322
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aqua regia and sulfuric acid
Formel vikt 160.07
Procent renhet 98.5%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Molybdenum(IV) sulfide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.