Läs mer
Molybden(VI)oxid, 99,5 %, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Description
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Molybdenum(VI) oxide |
| Smältpunkt | 795°C |
| Färg | Vitt till gult |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | MoO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 143.94g/mol |
| Procent renhet | 99.5% |
| Odör | Odorless |
| Show More |