missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ Monkeypox Virus E8L Antibody (16) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP3-30753AF750
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Monkeypox Virus E8L Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus E8L in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Sandwich ELISA Capture
Specifikationer
| Monkeypox Virus E8L | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot, Sandwich ELISA Capture | |
| 16 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Monkeypox Virus E8L (RefSeq#: QNP13700.1; Met1-Thr275) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering