Läs mer
Cytiva Mono Q PC, Columns Prepacked with MonoBeads™
Handla allt Cytiva Produkter
Höjd (metrisk):
50mm
100mm
Material:
Borosilicate Glass
Glass
PEEK
Max. Tryck:
40 bar
50 bar
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Maximum resolution achieved from efficiency of small spherical particles, optimally packed
- Particles are coupled to Q or S ion exchangers with excellent sensitivities
- Compatible with high-performance LC systems
- Stable in all common buffers except high-concentration oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and formic acid
- Tricorn columns are optimized for the polishing step when high purity is required
- PC 1.6/5 columns are excellent for micropurification of subnanogram to microgram amounts of sample on high-performance LC systems
- Mono Q: ionic capacity 0.27 to 0.37mmol Cl-/mL
- Mono S: ionic capacity 0.12 to 0.15mmol Cl-/mL
Specifications
Specifications
| Buffert | All common Buffers except high-concentration Oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and Formic Acid |
| Produkttyp | Mono Q ion exchange column |
| Sängvolym | 1mL |
| Diameter (engelska) Inre | 0.19 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 5mm |
| Kvantitet | Each |
| Höjd (engelska) | 1.96 in. |
| Höjd (metrisk) | 50mm |
| Flödeshastighet | 0.05 to 3mL/min. |
| Material | Borosilicate Glass |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Mono Q 5/50 GL
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol