Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99,5 %, för molekylärbiologi, Dnase, Rnase, Prot. gratis, för peptidsekvensering
Produktkod. p-3734348 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10142871
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327661000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1132-61-2
Molekylformel C7H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00006183
InChI-nyckel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC-namn 3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonsyra
LEDER [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifikationer
Abs. 0.01 max. at 280nm
Kemiskt namn eller material MOPS
Absorbansförhållanden (0.1M aq. soln.)
Namnnotering DNAse, RNAse and Protease Free
Smältpunkt 277.0°C to 282.0°C
CAS Min % 99.4
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
pH 3.0 to 4.5 (1% soln. at 25°C)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Flampunkt 116°C
Analysprocentintervall 99.50%
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C)
Förpackning Glasflaska
Merck Index 15, 6352
Löslighetsinformation Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: <10g/L ethanol (20°C)
Formel vikt 209.26
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • MOPS
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.